Merck
913782
Sigma-Aldrich
Birch O-PC C0104
≥97%, New Iridium
Synonim(y):
2-(2-etyloheksylo)-6,8,11-tris(4-(trifluorometylo)fenylo)-1H-peryleno[1,12-efg]izoindolo-1,3(2H)-dion
Wybierz wielkość
100 MG
797,00 zł
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
797,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H36F9NO2
Masa cząsteczkowa:
889.84
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Powiązane kategorie
Zastosowanie
11933 C0104 to organiczny fotokatalizator opracowany w laboratorium Miyake do fotokatalitycznej redukcji Bircha napędzanej światłem widzialnym. Charakterystyczny wysoki potencjał redoks w stanie wzbudzonym tego pierwszego w swoim rodzaju katalizatora redukuje benzen i inne areny do produkcji funkcjonalnie użytecznych 1,4-cykloheksadienów. Ten organiczny fotokatalizator uzyskuje dostęp zarówno do klasycznej, jak i nieklasycznej reaktywności redukcyjnej Bircha, a także wykazuje wodoroodchlorowanie związków aromatycznych. Stosując łagodne warunki laboratoryjne, to fotokatalityczne podejście eliminuje wyzwania związane z tradycyjną redukcją Bircha, takie jak stosowanie metali alkalicznych w ciekłym amoniaku.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z New Iridium LLC. W przypadku zamówień powyżej 25 g prosimy o kontakt z New Iridium pod adresem [email protected] lub na stronie https://www.newiridium.com.
Birch O-PC is a trademark of New Iridium Inc.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)