Merck
922641
Sigma-Aldrich
Pr-DMQA[BF4]
≥95%
Synonim(y):
Propyl dimethoxyquinacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29BF4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Pr-DMQA[BF4] is an organic photoredox catalyst for red-light mediated photoreductions and photooxidations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liangyong Mei et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12056-12061 (2020-07-01)
Red light has the advantages of low energy, less health risks, and high penetration depth through various media. Herein, a helical carbenium ion (N,N'-di-n-propyl-1,13-dimethoxyquinacridinium (