Merck
908444
Sigma-Aldrich
DPZ
95%
Synonim(y):
5,6-bis(5-metoksy-tiofen-2-ylo)pirazyno-2,3-diwęglitryl
Wybierz wielkość
100 MG
1010,00 zł
500 MG
4500,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1010,00 zł
500 MG
4500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
(Powder or Solid or Chunks)
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1c2nc(c(nc2c3[s]c(cc3)OC)C#N)C#N)OC
Klucz InChI
WQXPYUMSZUPSEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
DPZ to organiczny katalizator fotoredoks stosowany w różnych transformacjach z udziałem światła widzialnego, w tym w asymetrycznych podwójnych układach katalitycznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinfei Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(39), 11443-11447 (2015-07-28)
Reported is the controllable selectivity syntheses of four distinct products from the same starting materials by visible-light photoredox catalysis. By employing a dicyanopyrazine-derived chromophore (DPZ) as photoredox catalyst, an aerobic radical mechanism has been developed, and allows the reactions of
Xiangyuan Liu et al.
Organic letters, 20(19), 6298-6301 (2018-09-27)
With a dual organocatalytic system involving a chiral phosphoric acid and a dicyanopyrazine-derived chromophore (DPZ) photosensitizer and under the irradiation with visible light, an enantioselective Minisci-type addition of α-amino acid-derived redox-active esters (RAEs) to isoquinolines has been developed. A variety
Yanli Yin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(19), 6083-6087 (2018-04-11)
An enantioselective protonation strategy has been successfully applied to the synthesis of chiral α-tertiary azaarenes. With a dual catalytic system involving a chiral phosphoric acid and a dicyanopyrazine-derived chromophore (DPZ) photosensitizer that is mediated by visible light, a variety of