Merck
915610
Sigma-Aldrich
PrPPTNO
≥95%
Synonim(y):
2,4,6,8-Tetraoxo-1,3,7,9-tetrapropyl-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydropyrimido[5,4-g]pteridine 5-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.47
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Zastosowanie
PrPPTNO to organiczny fotokatalizator opracowany w grupie Pospech do izomeryzacjiE/Z stilbenów, a także utleniającej cyklizacji kwasów 2-fenylobenzoesowych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richy Hauptmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(17), 4325-4329 (2019-02-07)
Herein we report the photo- and electrochemical characterization of pyrimidopteridine N-oxide-based heterocycles. The potential of their application as organic photoredox catalysts is showcased in the photomediated contra-thermodynamic E→Z isomerization of cinnamic acid derivatives and oxidative cyclization of 2-phenyl benzoic acid