Przejdź do
433764
Cesium formate
98%
Synonim(y):
Formic acid cesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.92
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-492-8
Beilstein/REAXYS Number:
3912426
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals and lumps
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals and lumps
SMILES string
[Cs+].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Cs/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
289337442690456020
description
98%
description
99%
description
98%
description
99.998% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
powder and chunks
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Nervous system, Nervous system,Blood
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)