Przejdź do
88733
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Synonim(y):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J009-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
406,50 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1162,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H52FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
406,50 zł
Cena katalogowa542,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Buchwald Ligand
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI key
FFFWTQLOUUWUJJ-GHVWMZMZSA-N
General description
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine (CyPF-tBu) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
sold in collaboration with Solvias AG
Application
It may be used as a ligand in the palladium catalyzed hetero cross-coupling between aryl bromides/aryl triflates with potassium thioacetate to form S-aryl thioacetates.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8871988720
description
≥97%
description
≥97%
description
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
crystals
form
powder
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?