Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
Nazwa produktu
tBuBrettPhos Pd G3, 96%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
96%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
119-131 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COC1=CC=C(C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C=C(C=C2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
GAQPAUHHECNHNS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928313)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description - | description 98% | description 97% |
| assay 96% | assay - | assay 98% | assay 97% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst |
| functional group phosphine | functional group - | functional group amine | functional group phosphine |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 119-131 °C | mp - | mp 150-193 °C (decomposition) | mp 197-214 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?