Przejdź do
804193
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
powder
Synonim(y):
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H66NO4PPdS
Masa cząsteczkowa:
866.48
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
General description
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792470931055937398
description
-
description
96% (HPLC)
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C
mp
125-135 °C
mp
-
mp
-
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald Ligand
product line
ChemBeads
product line
Buchwald precatalyst Generation 6
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)