Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł 232,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł 2115,00 zł |
Informacje o tej pozycji
232,50 zł
Cena katalogowa310,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
APhos Pd G3, 97%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
97%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
greener alternative product score
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
192-201 °C (decomposition)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CN(C)C3=CC=C(C=C3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
SNUBBUQVCDWEAV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description - | description - |
| assay 97% | assay 97% | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 192-201 °C (decomposition) | mp 219-224 °C (decomposition) | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?