Przejdź do
747130
Josiphos SL-J009-1 Pd G3
solid
Synonim(y):
Josiphos SL-J009-1-G3-palladacycle, {(R)-1-[(Sp)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine}[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
458,15 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H65FeNO3P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.28
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
458,15 zł
Cena katalogowa539,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Josiphos SL-J009-1 Pd G3,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
functional group
phosphine
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]3[C](P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)[C][C][C]3.[C]6[C][C][C][C]6.[Fe]
InChI
1S/C27H47P2.C12H10N.C5H5.CH4O3S.Fe.Pd/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;1-5(2,3)4;;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-6,8-9H,13H2;1-5H;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1/t21-;;;;;/m1...../s1
InChI key
GJFJVCUFUWXFEB-RPDSBUJNSA-M
General description
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (Josiphos SL-J009-1-G3-palladacycle) is a modified G3 precatalyst (G3′). It has been synthesized by Buchwald and coworkers from second generation (G2) precatalyst by methylation of the amino group present on biphenyl backbone. It is a useful catalyst for various cross-coupling reactions. G3 precatalysts are versatile catalysts. They have long life in solution and are readily soluble in various organic solvents. G3- precatalysts have been employed in various C-N bond forming reactions.
Application
  • Total Syntheses of N-Paspaline and N-Emindole PB: Discusses the use of various catalysts including RuPhos and Josiphos ligands for synthesizing complex molecular structures (Radical-Polar Crossover Cyclizations, 2020).
  • Unprotected Indazoles Are Resilient to Ring-Opening Isomerization: A Case Study on Catalytic C-S Couplings in the Presence of Strong Base: Utilizes Josiphos SL-J009-1 Pd-G3 for catalytic C-S coupling reactions under strong base conditions (The Journal of Organic Chemistry, 2017).
  • Synthesis and characterization of an isopropylBippyPhos precatalyst: Compares various phosphine ligands including XPhos and Josiphos for catalytic activity in organic syntheses (Tetrahedron, 2022).
  • Novel quorum sensing inhibitors targeting PqsR: Mentions the experimental use of Josiphos ligands in the synthesis of potential pharmaceutical compounds (2020, University of Saarland).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
936766RNI0004488733
description
-
description
-
description
AldrichCPR
description
≥97%
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst, core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
180-186 °C
mp
-
mp
-
mp
-
feature
generation 3
feature
-
feature
generation 3
feature
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)