Przejdź do
776246
SPhos Pd G3
97%, solid
Synonim(y):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 990,00 zł
8992,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H48NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
780.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SPhos Pd G3, 97%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
97%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
197-214 °C
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.COc3cccc(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C26H35O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
SCWODMZBSVVMRH-UHFFFAOYSA-M
General description
SPhos Pd G3 is a third-generation (G3) Buchwald precatalyst that can be used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. It is air-, moisture-, and thermally stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species, and accurate control of ligand: palladium ratio.
Application
Pd catalyst for cross-coupling
SPhos Pd G3 can be used as a precatalyst in the Suzuki–Miyaura catalyst–transfer polymerization (SCTP) reaction of a wide spectrum of monomers, including electron-rich to electron-deficient (hetero)arenes. It is also used as a catalyst in the formation of a Csp3–Csp2 bond between sterically hindered boronic hemiester and quinone diazide, which is the key intermediate step in the enantioselective synthesis of azamerone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
936898753009763004
description
97%
description
-
description
-
description
95%
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
95%
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?