Merck
86849
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium acetate
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
TBAAc
Wybierz wielkość
10 G
473,00 zł
50 G
1650,00 zł
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
473,00 zł
50 G
1650,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.51
Beilstein:
3599376
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥90% (T)
Formularz
powder
mp
95-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Tetrabutylammonium acetate is an effective alternative for sodium acetate (NaOAc) due to its good solubility in organic solvents.[1]
Zastosowanie
Tetrabutylammonium acetate (TBAAc) is a good source of nucleophilic acetate ion for SN2 substitution reactions. It is commonly used to displace sulfonates and allylic halides to get corresponding acetates.[1][2] Additionally, TBAAc can also be used as a mild, soluble base in Sonogashira reaction[3] and Heck arylation.[4]
Inne uwagi
Reagent for the epimerization of hydroxyl groups[5][5]; base-molten salt for directing Heck-type reactions[6][7][8]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T. Jeffery, M. David
Tetrahedron Letters, 39, 5751-5751 (1998)
Tetrabutylammonium Acetate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Secondary deuterium kinetic isotope effects and the intervention of nonclassical ions in the solvolysis of exo-norborn-2-yl bromobenzene-p-sulfonate.
Maskill H,
Journal of the American Chemical Society, 98(26), 8482-8485 (1976)
Pd nanoparticle catalyzed Heck arylation of 1, 1-disubstituted alkenes in ionic liquids. Study on factors affecting the regioselectivity of the coupling process.
Calo V, et al.
Organometallics, 22(21), 4193-4197 (2003)
Ligand-, copper-, and amine-free Sonogashira reaction of aryl iodides and bromides with terminal alkynes.
Urgaonkar S and Verkade JG
The Journal of Organic Chemistry, 69(17), 5752-5755 (2004)