Merck
205583
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
99%
Wybierz wielkość
25 G
391,00 zł
100 G
1240,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
391,00 zł
100 G
1240,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.36
Beilstein:
3574285
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
42-46 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Klucz InChI
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate was used in the preparation of transport membrane which selectively permeates carbon dioxide from hydrogen and methane[1]. It was employed in the ring opening of 1,3,2-dioxaphospholanes[2] and in the synthesis of ether phospholipids[3].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)