Przejdź do
86835
Tetrabutylammonium acetate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1747,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.51
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-101-8
Beilstein/REAXYS Number:
3599376
MDL number:
1747,50 zł
Cena katalogowa2330,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
powder
mp
95-98 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown
SMILES string
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
  • Improved Process for the Synthesis of 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanal for More Sustainable Production of Cinacalcet HCl.: This research outlines an enhanced synthetic route using tetrabutylammonium acetate, emphasizing efficiency and sustainability in pharmaceutical manufacturing processes (Rathod et al., 2023).
  • Anion-exchange Facilitated Selective Extraction of Sulfate and Phosphate by Overcoming the Hofmeister Bias.: The paper investigates selective extraction processes enhanced by tetrabutylammonium acetate, useful in environmental and analytical chemistry applications (Gogoi et al., 2023).
  • Synthesis of Enamines, Aldehydes, and Nitriles from CO2: Scope of the One-Pot Strategy via Formamides.: This study presents a novel one-pot synthesis strategy involving tetrabutylammonium acetate, demonstrating its versatility in organic synthesis (Nakaoka et al., 2023).
  • All-Inorganic Perovskite Solar Cells with Tetrabutylammonium Acetate as the Buffer Layer between the SnO2 Electron Transport Film and CsPbI3.: This research showcases the application of tetrabutylammonium acetate in improving the efficiency of perovskite solar cells, a significant advancement in renewable energy technologies (Zhong et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33599140180386625
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
description
97%
description
1.0 M in H2O
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (NT)
assay
97%
assay
-
assay
≥99.0%, ≥99.0% (T)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
95-98 °C (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mp
-
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown
solubility
-
solubility
-
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)