For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
86833
Tetrabutylammonium phosphate monobasic
puriss., 99% (T)
Synonim(y):
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
407,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
407,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
99% (T)
Formularz
powder
mp
151-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Resolution of disaccharides reverse-phase ion-pairing HPLC (RPIP-HPLC).[3]
- Disaccharide analysis of 35S- heparan sulfate (HS).[4]
- As folding buffer for the dissolution of desalted oligonucleotides.[5]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?