Przejdź do
86837
Tetrabutylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOC6H5)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.58
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4070140
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Tetrabutylammonium benzoate may be used as an analytical reagent for the electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum-oxo catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
868388683586897
mp
64-67 °C (lit.)
mp
90-95 °C
mp
95-98 °C (lit.)
mp
230-236 °C (lit.), 233-237 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (qNMR)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)