Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 103,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł |
Informacje o tej pozycji
103,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
crystalline
reaction suitability
core: ammonium
impurities
<3% tetrabutylammonium chloride
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.NO3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3)4/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description - | description 50 wt. % in H2O | description 50 wt. % in H2O |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability reaction type: click chemistry, core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| form crystalline | form solid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 116-118 °C (lit.) | mp 84-88 °C (lit.) | mp - | mp - |
| impurities <3% tetrabutylammonium chloride | impurities - | impurities - | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?