Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl chloroformate, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChI key
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A coupling agent to link the drug molecule with the polyrotaxane carrier molecule
- As an activated ester reagent that enables the covalent coupling of a peptide onto a macromer, such as oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description 97% |
| form powder | form liquid |
| assay 96% | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 77-79 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?