Przejdź do
456772
4-Carboxyphenylboronic acid
Synonim(y):
4-(Dihydroxyboronyl)benzoic acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 4-Boronobenzoic acid, 4-Carboxybenzeneboronic acid, 4-Carboxylphenylboronic acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl boronic acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic acid, p-Carboxybenzeneboronic acid, p-Carboxyphenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.94
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
604-189-6
Beilstein/REAXYS Number:
3031088
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mp
220 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Induction of pH sensitivity on fluorescence lifetime of quantum dots by NIR fluorescent dyes
  • Bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water
  • Chan-Lam-type Copper (Cu)-catalyzed S-arylation with aryl boronic acids at room temperature
Reagent used in Preparation of
  • Isoquinolones via regioselective Suzuki-Miyaura cross-coupling and tandem palladium-catalyzed intramolecular aminocarbonylation and annulation
  • Amprenavir-based P1-substituted bi-aryl derivatives as ultra-potent HIV-1 protease inhibitors
  • Phenols via visible-light initiated aerobic oxidative hydroxylation of arylboronic acids using air as oxidant catalyzed by Ruthenium (Ru)-complex
  • Glucose sensitive boronic acid-bearing block copolymers
  • Trisulfonated calixarene upper-rim sulfonamido derivatives and their complexation with the trimethyllysine epigenetic mark
Reactant involved in:
  • Condensation reactions with stabilizer chains at the surface of polystyrene latex
  • Suzuki coupling reactions
  • Esterification
  • Derivatization of polyvinylamine
  • Synthesis of isotopically labeled mercury
  • Functionalization of poly-SiNW for detection of dopamine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417599594539417580
description
-
description
≥95.0%
description
≥95%
description
≥95%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
mp
197-200 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ester
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?