Merck
657344
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95.0%
Wybierz wielkość
10 G
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
161-178 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
Klucz InChI
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)