Merck
QBD10200
Sigma-Aldrich
NHS-dPEG®4-biotin
Synonim(y):
(+)-Propionian biotyny-PEO4-NHS, Glikol polietylenowy, NHS-PEO4-Biotyna
Wybierz wielkość
50 MG
692,00 zł
1000 MG
3150,00 zł
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
692,00 zł
1000 MG
3150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40N4O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.67
Kod UNSPSC:
12161502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
Klucz InChI
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
Opis ogólny
NHS-dPEG®4-biotin is a water-soluble cross-linking reagent used in biotinylation reactions. The N-hydroxysuccinimidyl (NHS) moiety of NHS-dPEG®4-biotin forms a stable amide bond with free primary amines, such as the amines on the side chain of lysine. The biotin moiety is used in a variety of applications, including labeling, supramolecular building, affinity chromatography, pull-down assays, and the production of biotinylated antibodies.[1]
Cechy i korzyści
NHS-dPEG®4-biotin is used extensively to label molecules that contain a free amine with biotin. The single molecular weight NHS-dPEG®4-biotin has a long spacer of precise length (19.2 Å) between the biotin moiety and the labeled molecule. This dPEG® spacer imparts a high degree of water solubility to the biotin label. For biotinylated peptides and proteins, the dPEG® spacer dramatically reduces aggregation and precipitation of the modified molecule and reduces non-specific binding of the molecule, both of which are common problems with molecules that have been biotinylated with the widely used NHS-LC-biotin.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magnetic separation and enzymatic catalysis conjugated colorimetric immunosensor for Hepatitis B surface antigen detection
Hu Yongqin, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 168 (2021)