Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 127,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 637,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
127,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
color
white to off-white
mp
212 °C
solubility
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
InChI key
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (TLC), powder | description ≥95% (TLC), powder | description ≥98% (TLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble | solubility H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.) | solubility DMF: 25 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?