809403
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylmethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 EMC, battery grade
Synonim(y):
2M LiPF6 EMC
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.0 M (LiPF6 in ETC)
zanieczyszczenia
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
ślady kationów
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- H2O<15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Klasa baterii
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.