182702
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~534,000 by GPC, powder
Synonim(y):
PVDF
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
15 mmHg ( 32 °C)
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~534,000 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42
temp. przejścia
Tg −38 °C
Tm 171 °C
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
Klucz InChI
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3