The grain or particle size is not determined for this product.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 530,00 zł 9471,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 45 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
6LiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
25.01
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
238-958-9
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
solid
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
842 °C
mass shift
M-1
storage temp.
room temp
SMILES string
[6Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
InChI key
PQXKHYXIUOZZFA-HCMAANCNSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 6Li, 99% (CP) | description 95 atom % 6Li, 98% (CP) | description 95 atom % 6Li, 99% (CP) | description 95 atom % 6Li, 99% (CP) |
| isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li |
| mass shift M-1 | mass shift M-1 | mass shift M-1 | mass shift M-1 |
| assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 842 °C | mp 200 °C (dec) (lit.) | mp 605 °C (lit.) | mp 446 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Welche Korngröße hat das Pulver in mesh oder µm inetwa?