Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide with an equimolar composition of nickel, manganese, and cobalt (NMC111) is the only version of these NMC materials currently available.
928003
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
Synonim(y):
Atrament NMC111, NMC, NMC111, Zawiesina atramentu do powlekania ostrzy akumulatorów litowo-jonowych
Wybierz wielkość
1760,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1760,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
typ
(cathode materials)
Formularz
paste
skład
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
zanieczyszczenia
<0.5% H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32.77 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Dear Sir/ Madam, Just had the pleasure of finding a nice sample certificate of analysis for NMC111 Do you also sell other NMC products. EG NMC 811 721 , 644, 523. Do you have sample CoA for those. Thank you