Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
6LiOH·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-183-4
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Mass shift:
M-1
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Segment
form
solid
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95 atom % 6Li | description 95 atom % 6Li, 99% (CP) | description 95 atom % 6Li, 99% (CP) | description 95 atom % 6Li |
| isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li | isotopic purity 95 atom % 6Li |
| mass shift M-1 | mass shift M-1 | mass shift M-1 | mass shift M-2 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.51 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?