928038
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
Synonim(y):
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
typ
(cathode materials)
Postać
paste
skład
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
zanieczyszczenia
<0.5% H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C