Kluczowe dokumenty
746762
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
greener alternative
in ethyl methyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EMC, battery grade
Synonim(y):
1,0 M LiPF6 EMC, 1,0 M LiPF6 MEC
Wybierz wielkość
100 ML
833,00 zł
500 ML
3230,00 zł
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
833,00 zł
500 ML
3230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
833,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
(1.0 M LiPF6 in EMC)
zanieczyszczenia
<15 ppm H2O
<50 ppm HF
kolor
APHA: <50
bp
100 °C
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
ślady kationów
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Roztwór heksafluorofosforanu litu w węglanie metylu to klasa roztworów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.[1][2][3][4]
Zastosowanie
LiPF6 EMC jest szeroko stosowany jako elektrolit, który jest stabilny termicznie w rozpuszczalnikach. Może być stosowany głównie w produkcji akumulatorów litowo-jonowych.[5][6][7][8]
Ciekłe roztwory elektrolitów odgrywają kluczową rolę w bateriach litowo-jonowych (LIB), działając jako nośnik jonów litu między katodą a anodą. Roztwory elektrolitów o wysokiej czystości i klasy bateryjnej mają zatem kluczowe znaczenie dla wydajności baterii litowo-jonowych. Najpopularniejsze elektrolity LIB pochodzą z roztworów soli litu, takich jak LiPF6 w niewodnych rozpuszczalnikach, na przykład węglanach alkilowych lub mieszaninie rozpuszczalników. Wybór roztworu elektrolitu zależy zarówno od warunków pracy, takich jak temperatura, jak i rodzaju materiału elektrody w LIB. Wydajność roztworów elektrolitów można dodatkowo modyfikować za pomocą odpowiednich dodatków.
Gotowe do użycia roztwory elektrolitów są dostępne w różnych mieszankach rozpuszczalników i mogą obsługiwać szeroką gamę zastosowań akumulatorów litowo-jonowych. Roztwory te są wysokiej czystości i klasy akumulatorowej, dzięki czemu nadają się również jako standardy w badaniach LIB. Niestandardowe formuły można tworzyć poprzez mieszanie roztworów elektrolitów lub mieszanie odpowiednich dodatków.
Inne uwagi
Instrukcja obsługi:
  • Nie używać z urządzeniami szklanymi
  • Wszystkie prace należy wykonywać bardzo szybko w suchym powietrzu, aby zapobiec wchłanianiu wody przez elektrolity i odparowaniu rozpuszczalnika.
Informacje prawne
Produkt MU Ionic Solutions Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lucht, B. L.;
Energy Production and Storage, 333-333 (2010)
A low-temperature electrolyte for lithium and lithium-ion batteries
Plichta EJ and Behl WK
Journal of Power Sources, 88(2), 192-196 (2000)
Thermal stability of LiPF6 salt and Li-ion battery electrolytes containing LiPF6
Yang H, et al.
Journal of Power Sources, 161(1), 573-579 (2006)
Preparation and characterization of lithium hexafluorophosphate for lithium-ion battery electrolyte
Liu J, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(2), 344-348 (2010)
Lex-Balducci, A.;
Lithium-Ion Batteries, 147-147 (2012)
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Zobacz wszystko