Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 777,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł 2077,50 zł |
Informacje o tej pozycji
777,00 zł
grade
battery grade
Quality Segment
form
solution
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
concentration
(1.0 M LiPF6 in PC)
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
color
APHA: <50
bp
>200 °C
density
1.31 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Ca: ≤1 ppm, Fe: ≤1 ppm, K: ≤1 ppm, Na: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
Other Notes
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description in propylene carbonate, 1.0 M LiPF6 in PC, battery grade | description in ethylene carbonate and diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in EC/DEC=50/50 (v/v), battery grade | description in diethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DEC, battery grade | description in dimethyl carbonate, 1.0 M LiPF6 in DMC, battery grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration (1.0 M LiPF6 in PC) | concentration (1.0 M LiPF6 in EC/DEC) | concentration (1.0 M LiPF6 in DEC) | concentration (1.0 M LiPF6 in DMC) |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| impurities <50 ppm HF, <15 ppm H2O | impurities <15 ppm H2O, <50 ppm HF | impurities <50 ppm HF, <15 ppm H2O | impurities <15 ppm H2O, <50 ppm HF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium hexafluorophosphate solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Bone,Teeth
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-32-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?