Merck
804681
Sigma-Aldrich
Potassium 5-hydroxypentanoyltrifluoroborate
Wybierz wielkość
500 MG
586,00 zł
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
586,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BF3KO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
123.6 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[K+].OCCCCC(=O)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H9BF3O2.K/c7-6(8,9)5(11)3-1-2-4-10;/h10H,1-4H2;/q-1;+1
Klucz InChI
OLLDPQQFLCSTQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-hydroksypentanoilotrifluoroboran potasu należy do klasy związków znanych jako acylotrifluroborany potasu (KAT). Działa jako donor acylu podczas amidowania O-benzoilo-hydroksyloaminy, tworząc odpowiedni produkt amidowy.[1]
Zastosowanie
Acylotrifluroborany potasu (KAT) to stabilne w powietrzu i wilgoci odczynniki do szybkiego, chemoselektywnego tworzenia wiązań amidowych z hydroksyloaminami. Reakcje tworzenia wiązań amidowych przebiegają w warunkach wodnych, bez konieczności stosowania odczynników sprzęgających lub grup ochronnych. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amide-forming ligation of acyltrifluoroborates and hydroxylamines in water.
Aaron M Dumas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(23), 5683-5686 (2012-04-28)