Merck
201146
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate
98%
Synonim(y):
Lithium phosphorus fluoride
Wybierz wielkość
5 G
296,00 zł
25 G
928,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
296,00 zł
25 G
928,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
1.5 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium hexafluorophosphate is a white to off-white color compound that comes in powder or chunk form and is widely used in electrochemical applications, particularly in lithium-ion batteries.
Zastosowanie
Głównym zastosowaniem LiPF6 jest sól elektrolitowa w akumulatorach litowo-jonowych. Odgrywa on kluczową rolę w roztworze elektrolitu, zwiększając ogólną przewodność jonową i stabilność elektrochemiczną. Dzięki temu ma kluczowe znaczenie dla zastosowań badawczo-rozwojowych w wysokowydajnych akumulatorach w elektronice użytkowej, pojazdach elektrycznych i systemach magazynowania energii. LiPF6 pomaga w tworzeniu stabilnej warstwy SEI na anodzie, która jest niezbędna dla trwałości i niezawodności akumulatorów litowo-jonowych. Warstwa ta pomaga zapobiegać degradacji i poprawia bezpieczeństwo baterii. LiPF6 jest przydatny w zastosowaniach badawczo-rozwojowych do produkcji cienkich warstw i powłok do różnych zastosowań elektronicznych i optycznych, zwiększając wydajność i stabilność tych materiałów. Może być stosowany jako katalizator lub składnik katalizatora w różnych reakcjach syntezy organicznej, szczególnie tych wymagających silnego kwasu Lewisa.[1][2][3]
Cechy i korzyści
  • It can form suitable SEI membranes in electrodes, especially in the cathode
  • It can implement passivation for anode current collectors to prevent their dissolution
  • Wide windows of electrical stability
  • Excellent solubility and high conductivity in various solvents
  • Environment-friendly
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kewei Liu et al.
ACS nano, 9(6), 6041-6049 (2015-06-06)
The two-dimensional single-layer and few-layered graphene exhibit many attractive properties such as large specific surface area and high charge carrier mobility. However, graphene sheets tend to stack together and form aggregates, which do not possess the desirable properties associated with
M D S Lekgoathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 651-654 (2015-10-11)
The structure of LiPF6 has been probed using Raman scattering as well as pXRD and the results are compared and contrasted. The conventional Bragg angle scattering pXRD determines that dry LiPF6 crystallizes in a trigonal structure (Space Group R-3 (148))
Shijia Zhao et al.
Nanoscale, 7(5), 1984-1993 (2014-12-30)
Hydrogenated carbon nanomaterials exhibit many advantages in both mechanical and electrochemical properties, and thus have a wide range of potential applications. However, methods to control the hydrogenation and the effect of hydrogenation on the microstructure and properties of the produced
Jiangfeng Qian et al.
Nature communications, 6, 6362-6362 (2015-02-24)
Lithium metal is an ideal battery anode. However, dendrite growth and limited Coulombic efficiency during cycling have prevented its practical application in rechargeable batteries. Herein, we report that the use of highly concentrated electrolytes composed of ether solvents and the
Produkty
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?