Merck
340421
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
About This Item
Wzór liniowy:
6Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Postać
chunks
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lithium-6Li is an isolated and enriched isotope of lithium that is majorly used in fusion reactors. It is an important element in isotope separation study and can be sperated in large scale by using amalgam method. It is incorpoared as a blanket material for deuterium tritium fusion power reactor.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)
Chunyapuk Kukusamude et al.
Food chemistry, 334, 127402-127402 (2020-07-28)
In this study, heavy metals including Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, and Cd in 55 Thai local rice (4 varieties) were measured using ICP-MS. Health risks were estimated from various Thai population groups, classified according to ages and
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)