Merck
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Synonim(y):
Tlen gazowy
Wybierz wielkość
1 L
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141904
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Poziom jakości
Próba
99.999%
Formularz
gas
ciąg SMILES
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tlen jest bezbarwnym, bezwonnym, utleniającym gazem, który jest nieco cięższy od powietrza. Przykładowe zastosowania obejmują specjalne procesy analityczne (np. całkowity węgiel organiczny [TOC]) i wykorzystanie w przemyśle motoryzacyjnym. Gaz jest łatwy w obsłudze w małej, lekkiej puszce ciśnieniowej, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2