Merck
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Synonim(y):
Chlorowodorek O-(2,2,2-trifluoroetylo)hydroksyloaminy
Wybierz wielkość
250 MG
191,50 zł
191,50 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
191,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5ClF3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
191,50 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
161-163 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
Klucz InChI
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)