Przejdź do
768960
Nitrous oxide
Messer® CANGas, 99%
Synonim(y):
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.01
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-032-0
Beilstein/REAXYS Number:
8137358
MDL number:
Assay:
99%
Form:
gas
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.53 (15 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.7 mmHg ( 21 °C)
description
Filling mass: 21g
assay
99%
form
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
InChI key
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Application
Nitrous oxide is a gas that is colourless, odourless, and narcotic. It is also an oxidizing and liquefied gas that is heavier than air. Applications include use as the following: an oxidizing agent in atomic absorption spectrometry (AAS), oxidizer in rocket propellants, anesthetic in medical fields, propellant for whipped cream (food industries), and ultra-high purity for oxidizing and etching gas in semiconductor industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769061645613377201
description
Messer® CANGas, 99%
description
Messer® CANGas, 99.999%
description
80%
description
powder, −60 mesh, 99%
assay
99%
assay
99.999%
assay
80%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
−88 °C (lit.)
bp
−196 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
−91 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
gas
form
gas
form
solid
form
powder
vapor density
1.53 (15 °C, vs air)
vapor density
0.97 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrous oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)