Merck
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
Wybierz wielkość
1 L
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
493,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
1 (vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Formularz
gas
jakość
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
Zastosowanie
To syntetyczne powietrze jest bezbarwną, bezwonną mieszaniną gazów N2 i O2 o tej samej masie co powietrze. Zastosowania obejmują chromatografię gazową z wykorzystaniem jako gaz zerowy lub gaz utleniający do detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (FID). Gaz jest łatwy w obsłudze w małym, lekkim pojemniku ciśnieniowym, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)