Przejdź do
769002
Carbon dioxide
Messer® CANgas, 99.995%
Synonim(y):
Carbon dioxide gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.01
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-696-9
Beilstein/REAXYS Number:
1900390
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
gas
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
56.5 atm ( 20 °C)
description
Filling mass: 24g, Filling volume: 12L
assay
99.995%
form
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES string
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769126768952768995
assay
99.995%
assay
99.995%
assay
99.999%
assay
99.999%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−78.5 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
form
gas
form
gas
form
gas
form
gas
description
Filling mass: 24g, Filling volume: 12L
description
Filling mass: 8g, Filling volume: 12L
description
Filling mass: 20g, Filling volume: 12L
description
Filling mass: 2g, Filling volume: 12L
vapor density
1.52 (vs air)
vapor density
0.55 (vs air)
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
vapor density
0.14 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon dioxide
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)