Kluczowe dokumenty
768995
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Synonim(y):
Gaz helowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
He
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
gęstość pary
0.14 (vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Formularz
gas
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
[He]
InChI
1S/He
Klucz InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hel to bezbarwny i bezwonny gaz szlachetny, który jest znacznie lżejszy od powietrza. Obszary zastosowań obejmują wykrywanie wycieków, aeronautykę, metalurgię, spawanie laserowe i technologię oraz meteorologię (balony meteorologiczne). Hel jest również wykorzystywany jako gaz osłonowy, gaz chłodzący reaktory, gaz nośny w chromatografii gazowej oraz gaz chłodzący w produkcji włókien optycznych. Jest także gazem wypełniającym poduszki powietrzne i składnikiem mieszanin do nurkowania. Gaz jest łatwy w obsłudze w małej, lekkiej puszce ciśnieniowej, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu pracy.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?