Merck
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Synonim(y):
Wodór gazowy
Wybierz wielkość
1 L
548,00 zł
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
548,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
0.07 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
opis
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Próba
99.999%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
1060 °F
granice wybuchowości
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]
InChI
1S/H2/h1H
Klucz InChI
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wodór jest bezbarwnym, bezwonnym i łatwopalnym gazem, który jest znacznie lżejszy od powietrza. Stosowany jest jako gaz nośny w chromatografii gazowej oraz jako gaz paliwowy w detektorach płomieniowo-jonizacyjnych (FID). Wodór jest także gazem osłonowym i chłodzącym w przemyśle metalurgicznym i szklarskim. Gaz jest łatwy w obsłudze w małym, lekkim pojemniku ciśnieniowym, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5