Merck
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
Synonim(y):
Ethane gas
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.07
Beilstein:
1730716
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
gas
Próba:
99.95%
Produkt 768979 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1.05 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
37.95 atm ( 21.1 °C)
opis
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Próba
99.95%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
881 °F
granice wybuchowości
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
gęstość
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Klucz InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-211.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)