Kluczowe dokumenty
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas inner adaptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Opis ogólny
Adapter wewnętrzny 1/8′′ NPT do puszki ciśnieniowej. Ma zastosowanie do Messer® CANgas
Inne uwagi
Product is currently only available to our customers in Europe
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5