Przejdź do
769010
Krypton
Messer® CANGas, 99.99%
Synonim(y):
Krypton gas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Kr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.80
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142003
EC Number:
231-098-5
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
gas
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Filling mass: 43g, Filling volume: 12L
assay
99.99%
form
gas
SMILES string
[Kr]
InChI
1S/Kr
InChI key
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76902922752Z186740
Gas bag capacity, 1 gal
Z186740
Gas bag
description
Messer® CANGas, 99.99%
description
Messer® CANGas, 99.999%
description
puriss., ≥99.8%
description
capacity, 1 gal
assay
99.99%
assay
99.999%
assay
≥99.8%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
gas
form
gas
form
-
form
-
description
Filling volume: 12L, Filling mass: 43g
description
Filling volume: 12L, Filling mass: 10g
description
-
description
-
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)