The 1 L quantity option is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with a brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder. All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7 % more gas than one NTP Liter.
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
1596,00 zł
Cena katalogowa7980,00 złZaoszczędź 80%Wybierz wielkość
About This Item
1596,00 zł
Cena katalogowa7980,00 złZaoszczędź 80%Polecane produkty
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 18O
Próba
99% (CP)
Formularz
gas
metody
PET imaging: suitable
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Polecane produkty
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
króciec do węża
regulator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
what is the total volume of 18O2? Product number: 602892-1L-EU.