Merck
769118
Sigma-Aldrich
Xenon
99.99%, Messer® CANGas
Synonim(y):
Gaz ksenonowy
Wybierz wielkość
1 L
5190,00 zł
5190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
5190,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Xe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
5190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
Poziom jakości
Próba
99.99%
Formularz
gas
ciąg SMILES
[Xe]
InChI
1S/Xe
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ksenon to bezbarwny i bezwonny gaz szlachetny, który jest cięższy od powietrza. Stosowany jest m.in. jako gaz wypełniający lampy (halogenowe, wyładowcze) oraz gaz znieczulający w medycynie. Ksenon jest również składnikiem mieszanin gazowych laserów ekscymerowych i gazu do paneli plazmowych (PDP). Gaz jest łatwy w obsłudze w małej, lekkiej puszce ciśnieniowej, a jednorazowy pojemnik umożliwia recykling aluminium po zakończeniu pracy.
Polecane produkty
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informacje prawne
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)