Merck
764205
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG4-maleimide
90% (HPLC)
Synonim(y):
Acetylene-PEG4-maleimide
Wybierz wielkość
10 MG
327,00 zł
25 MG
688,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
327,00 zł
25 MG
688,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O7
Masa cząsteczkowa:
382.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
90% (HPLC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
62-67 °C
grupa funkcyjna
alkyne
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
Klucz InChI
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkyne-PEG4-maleimide has been used for modification of Csy containing bacterial collagens by introducing alkyne moiety to enable it for further chemical modification.[1]
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Engineering specific chemical modification sites into a collagen-like protein from Streptococcus pyogenes.
Stoichevska V, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A (2016)