For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
776130
3-Azido-1-propanol
≥96%
Synonim(y):
1-Azidopropan-3-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
Klucz InChI
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.