Przejdź do
764019
Dibenzocyclooctyne-PEG4-N-hydroxysuccinimidyl ester
≥90%
Synonim(y):
DBCO-PEG4-NHS ester, DBCO-PEG4-SE, DBCO-PEG4-succinimidyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H39N3O10
Masa cząsteczkowa:
649.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
paste
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
paste
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C34H39N3O10/c38-30(11-12-31(39)36-25-28-7-2-1-5-26(28)9-10-27-6-3-4-8-29(27)36)35-16-18-44-20-22-46-24-23-45-21-19-43-17-15-34(42)47-37-32(40)13-14-33(37)41/h1-8H,11-25H2,(H,35,38)
InChI key
RRCXYKNJTKJNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibenzocyclooctyne-PEG4-N-hydroxysuccinimidyl ester may be used in the synthesis of a prostate-specific membrane antigen (PSMA)-targeted single photon emission computed tomography (SPECT) agent via copper-less click chemistry.
Succinimidyl ester (NHS, amine reactive) functionalized cyclooctyne derivative for incorporation of the cyclooctyne moiety into amine containing compounds or biomolecules. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free click chemistry cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage.
Applications Include:
  • Protein-peptide conjugates
  • Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
  • Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
  • Surface modification
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
761524761540760668
description
≥90%
description
for Copper-free Click Chemistry
description
for Copper-free Click Chemistry
description
for Copper-free Click Chemistry
assay
≥90%
assay
-
assay
≥94.5 %
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
form
paste
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
functional group
amine
functional group
maleimide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi I would like to know if the extinction coefficient value of this molecule available. Thanks
    1 answer
    1. There is no published value for the extinction coefficient of this molecule.
      Helpful?
  4. Hi. Is this product stable at 4 degrees for a few days? Thanks
    1 answer
    1. The storage temperature is deliberately conservative for long term storage and is set at -20°C for this item. Unfortunately, storage at alternate conditions such as 4°C have not been assessed for this product.