Przejdź do zawartości
806595
APN-Azide
95%
Synonim(y):
3-(4-Azidophenyl)propiolonitrile, APN-N3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
100 °C
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC#CC1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1
InChI
1S/C9H4N4/c10-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)12-13-11/h3-6H
InChI key
BDLXITYEYYHQNK-UHFFFAOYSA-N
Application
APN-Azide is a bifunctional crosslinker for thiol-to-alkyne coupling. This coupling can be performed with high selectivity in biological medium using mild reaction conditions.
Standard protein labeling procedure (cysteine labeling)
1. Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
2. Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
3. Incubate at room temperature for 2 hours.
4. If necessary, purify the protein-azide conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
5. The conjugate can be readily coupled with alkyne-containing using standard click-chemistry protocols.
*Note: avoid thiol-containing buffers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1643841-88-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)