Przejdź do
790443
TCO-PEG3-maleimide
Synonim(y):
trans-Cyclooctene-maleimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41N3O8
Masa cząsteczkowa:
523.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2CCC/C=C/CC2
InChI
1S/C26H41N3O8/c30-23(12-15-29-24(31)10-11-25(29)32)27-13-6-16-34-18-20-36-21-19-35-17-7-14-28-26(33)37-22-8-4-2-1-3-5-9-22/h1-2,10-11,22H,3-9,12-21H2,(H,27,30)(H,28,33)/b2-1+
InChI key
BJZRPWAVCDJCTC-OWOJBTEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Maleimide (thiol reactive) functionalized trans-cyclooctene derivative for incorporation of the cyclooctene moiety into thiol containing compounds or biomolecules. Trans-cyclooctenes are useful in strain-promoted copper-free click chemistry cycloaddition reactions with 1; 2; 4; 5-tetrazines. This cyclooctene will react with tetrazine functionalized compounds or biomolecules without the need for a catalyst to result in a stable covalent linkage. The 4+2 inverse electron demand Diels-Alder cycloaddition between trans-cyclooctene and tetrazines is the fastest biologically compatible ligation technology reported and has had many applications in biological labeling and imaging. The PEG spacer allows for increased water solubility; less aggregation and an increased distance between the thiol to be modified and the reactive alkene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
790435790451764523
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
functional group
maleimide
functional group
NHS ester
functional group
amine
functional group
NHS ester
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)